Natriumperklorat, vattenfri 98.0-102.0% ACS
Leverantör: Thermo Scientific
Fara
11623.22 11623.36
11623.22EA 1150 SEK
11623.22 11623.36
Natriumperklorat, vattenfri 98.0-102.0% ACS
Natriumperklorat
Purity: 98.0-102.0% CAS No.: 7601-89-0 Molecular Formula: NaClO4 Formula Weight: 122.46 Physical Form: Crystalline Density: 2.50 Melting Point: 482° dec. Merck Reference: 14,8653 UN No.: 1502 MDL No.: MFCD00003480
Formel: ClNaO₄
MW: 122,44 g/mol
Smältpunkt: 482 °C (dec.)
Densitet: 2,50
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003480
CAS nummer: 7601-89-0
EINECS: 231-511-9
UN: 1502
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,8653