Natriumklorat, Supelco®
Leverantör: Merck
Fara
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.06420.1000 1.06420.9050
1.06420.1000EA 941 SEK
1.06420.1000 1.06420.9050
Natriumklorat, Supelco®
Natriumklorat
Formel: ClNaO₃
MW: 106,44 g/mol
Kokpunkt: 300 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 260 °C
Densitet: 2,498 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003479
CAS nummer: 7775-09-9
EINECS: 231-887-4
UN: 1495
ADR: 5.1,II
REACH: 01-2119474389-23
Merck Index: 13,08670