Konduktivitets-/temperaturmätare, bordsmodell,, inoLab® Cond 7110/7310
Leverantör: WTW
1CA100 1CA101 1CA300P 1CA301 1CA300
663-0167EA 16625 SEK
663-0167 663-0168 663-0171 663-0172 663-0170
Konduktivitets-/temperaturmätare, bordsmodell,, inoLab® Cond 7110/7310
Elektrokemimätare Konduktivitetsmätare
Högkvalitativt instrument med avancerad mätteknik vilket gör mätningarna bekvämare och mer tillförlitliga än någonsin förut.
inoLab® Cond 7110: Noggranna mätningar
inoLab® 7110-serien passar perfekt för rutinmätningar när det gäller allmänna applikationer på laboratoriet. Vare sig man mäter konduktivitet inom miljö-, kemikalie-, läkemedels-, medicinsk eller livsmedels- och dryckesindustrin, erbjuder denna serie avancerade funktioner i en paketlösning som är enkel att använda.
- AutoRead-funktion säkerställer reproducerbara resultat
- Enkel kalibrering med kalibreringstimer
- Intuitivt användarinterface, stor display och knappar med taktil återkoppling
inoLab® Cond 7310: Dokumentation som uppfyller kraven
7310-serien är utformad för alla applikationer i laboratorier där dokumentation som stödjer AQA (Analytical Quality Assurance) och GLP (Good Laboratory Practice) krävs. Dessa mätare har alla 7110-seriens egenskaper plus ytterligare dokumentationsfunktioner.
- USB-utgång för snabb dataöverföring
- All dataöverföring i .csv-format
- Utdata via inbyggd printer (tillval)
- Lättavläst grafisk display
Beställningsinformation: Levereras med universell strömadapter, stativ, CD-ROM med programvara och USB-kabel. Applikationsseten innehållare också givare.