Kaliumklorat, EMSURE® for analysis, Supelco®
Leverantör: Merck
Fara
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04944.0100 1.04944.0500
1.04944.0100EA 3120 SEK
1.04944.0100 1.04944.0500
Kaliumklorat, EMSURE® for analysis, Supelco®
Kaliumklorat
Formel: KClO₃
MW: 122,55 g/mol
Kokpunkt: 400 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 356 °C
Densitet: 2,34 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011361
CAS nummer: 3811-04-9
EINECS: 223-289-7
UN: 1485
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,07703
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 73 g/l (20 °C)
Melting Point 356 °C
Molar Mass 122.55 g/mol
Bulk Density 1200 - 1400 kg/m3
Boiling Point 400 °C (decomposition)
Vapor Pressure (20 °C)
Density 2.32 g/cm3 (20 °C)
pH 5.6 (73 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer