VWR®, Filterspetsar, låg retention
Leverantör: VWR Collection
732-1490EA 1775 SEK
732-1490 732-1488
VWR®, Filterspetsar, låg retention
Pipettspetsar
Spetsar med låg retention ger oöverträffat låg vätskeretention och beprövad blockering av aerosol med ett endotoxinfritt, poröst, hydrofobt 10-µm filter. Idealiska för PCR- och DNA-arbete.
  • Genomskinlig plast, med PE-filter, sterila
  • Upp till 10 gånger lägre vätskeretention än standardspetsar
  • Prover kan återvinnas helt
  • Batchcertifikat (fria från RNas/DNas, mänskligt DNA och endotoxin, pyrogenfria)