Membranfilter, Nalgene®
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
DS0205-4045 DS0210-4020 DS0210-4045 DS0215-4020 DS0215-4045 DS0205-6045
513-2052EA 2550 SEK
513-2052 513-2101 513-2102 513-2151 513-2152 NALGDS0205-6045
Membranfilter, Nalgene®
Filter Membranfilter
Typ 205: Cellulosanitrat, sterila. Certifierade enligt kraven för standardmetoder för vattenkvalitetskontroll inom mikrobiologisk analys, sterilitetstester och livsmedelstestning. Individuellt förpackade.
Typ 210: Cellulosaacetat, icke-sterila, autoklaverbart. Filter för sterilisering av proteininnehållande lösningar. Låg adsorption av proteiner från serum eller odlingsmedia. Tål alkohol och olja, kan användas vid kortvarig kontakt med metyletylketon, lämplig för vätskescintillationsräkning. Måste vara våta vid autoklavering.
Typ 215: Nylon, hydrofila, icke-sterila, autoklaverbart. För filtreringar av vattenlösningar och organiska lösningar. Användbara för sterilisering och klarifiering av buffertar och odlingsmedia, idealiska för HPLC-lösningsmedel och rengöringslösningar för elektroniklabb. Låga halter av extraherbara ämnen, innehåller inga våtmedel. Mer tåligt och mer lätthanterligt än cellulosa.