Natriumklorid, Suprapur® för spåranalys, Supelco®
Leverantör: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.06406.0500
1.06406.0050
1.06406.0250
1.06406.0500EA
7480
SEK
1.06406.0500
1.06406.0050
1.06406.0250
Natriumklorid, Suprapur® för spåranalys, Supelco®
Natriumklorid
Formel:
NaCl Kokpunkt: 1413 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 801 °C Densitet: 2,16 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00003477 CAS nummer: 7647-14-5 EINECS: 231-598-3 Merck Index: 14,08599 |
Specifikation testresultat
Solubility | 358 g/l (20 °C) |
Melting Point | 801 °C |
Molar Mass | 58.44 g/mol |
Bulk Density | 1140 kg/m3 |
Boiling Point | 1461 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 1.3 hPa (865 °C) |
Density | 2.17 g/cm3 (20 °C) |
pH | 6 - 9 (50 g/l, H2O, 20 °C) |