Litiumklorid ≥98%, renad
Leverantör: VWR Chemicals
Varning
25009.236EA 1700 SEK
25009.236 25009.293 25009.362 25009.464
Litiumklorid ≥98%, renad
Litiumklorid
Formel: LiCl
MW: 42,39 g/mol
Kokpunkt: 1382 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 614 °C
Densitet: 2,07 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011078
CAS nummer: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3
Merck Index: 13,05550
Order Now
Specifikation testresultat
Assay Min. 98 %