Litiumklorid, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Leverantör: Merck
|
Varning
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05679.0100
1.05679.0250
1.05679.9050
1.05679.0100EA
3180
SEK
1.05679.0100
1.05679.0250
1.05679.9050
Litiumklorid, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Litiumklorid
Formel:
LiCl Kokpunkt: 1382 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 614 °C Densitet: 2,07 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00011078 CAS nummer: 7447-41-8 EINECS: 231-212-3 Merck Index: 13,05550 |
Specifikation testresultat
Solubility | 832 g/l (20 °C) |
Melting Point | 614 °C |
Molar Mass | 42.39 g/mol |
Bulk Density | 530 kg/m3 |
Boiling Point | 1360 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 1.33 hPa (547 °C) |
Density | 2.07 g/cm3 (20 °C) |
pH | 6 (50 g/l, H2O, 20 °C) |