Litiumklorid, vattenfri 98+%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Varning
A10531.0E A10531.22 A10531.36
A10531.0EEA 14100 SEK
A10531.0E A10531.22 A10531.36
Litiumklorid, vattenfri 98+%
Litiumklorid
Purity: 98+% CAS No.: 7447-41-8 Molecular Formula: LiCl Formula Weight: 42.39 Odour: Odourless Melting Point: 605° Boiling Point: 1325-1360° Merck Reference: 14,5528 MDL No.: MFCD00011078
Formel: LiCl
Kokpunkt: 1325…1360 °C
Smältpunkt: 605 °C
Densitet: 2,068
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011078
CAS nummer: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3
Merck Index: 14,5528