Cesiumklorid, Suprapur® för spåranalys, Supelco®
Leverantör: Merck
Varning
Synonyms: Cesium Chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.02039.0050 1.02039.0250 1.02039.1000
1.02039.0050EA 8620 SEK
1.02039.0050 1.02039.0250 1.02039.1000
Cesiumklorid, Suprapur® för spåranalys, Supelco®
Cesiumklorid
Formel: CsCl
MW: 168,36 g/mol
Kokpunkt: 1303 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 646 °C
Densitet: 3,7808 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00010955
CAS nummer: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Merck Index: 13,02021
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 1860 g/L (20 °C)
Melting Point 646 °C
Molar Mass 168.36 g/mol
Bulk Density 1800 kg/m³
Boiling Point 1382 °C
Density 3.97 g/cm³ (20 °C)
pH 7 - 9 (50 g/L, H₂O, 20 °C)