Natriumvätekarbonat ≥98%, TECHNICAL
Leverantör: VWR Chemicals
Synonyms: Sodium bicarbonate
27780.291EA 480 SEK
27780.291 27780.360
Natriumvätekarbonat ≥98%, TECHNICAL
Natriumvätekarbonat
Formel: NaHCO₃
Smältpunkt: 270 °C
Densitet: 2,159 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003528
CAS nummer: 144-55-8
EINECS: 205-633-8
Merck Index: 13,08655
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6b1b80d2afb3deab0c4ca836a921fcaad637890&vid=1163b37d9cf1c10fe0ed252e02a51fe12d6b50dd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Assay Min. 98 %