Natriumvätekarbonat ≥98%, TECHNICAL
Leverantör: VWR Chemicals
27780.291EA
480
SEK
27780.291
27780.360
Natriumvätekarbonat ≥98%, TECHNICAL
Natriumvätekarbonat
Formel:
NaHCO₃ Smältpunkt: 270 °C Densitet: 2,159 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00003528 CAS nummer: 144-55-8 EINECS: 205-633-8 Merck Index: 13,08655 |
|
Specifikation testresultat
Assay | Min. 98 % |