Natriumvätekarbonat ≥99%, GPR RECTAPUR®
Leverantör: VWR Chemicals
Synonyms:
Sodium bicarbonate
27776.296EA
405
SEK
27776.296
27776.365
27776.460
Natriumvätekarbonat ≥99%, GPR RECTAPUR®
Natriumvätekarbonat
Formel:
NaHCO₃ Smältpunkt: 270 °C Densitet: 2,159 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00003528 CAS nummer: 144-55-8 EINECS: 205-633-8 Merck Index: 13,08655 |
|
Specifikation testresultat
Assay | Min. 99 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 20 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 150 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 100 ppm |
Fe (Iron) | Max. 10 ppm |