Natriumvätekarbonat, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., JP, USP, BP för biofarmaseutisk produktion, SAFC®
Leverantör: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Synonyms: Sodium bicarbonate
1.37013.2500 1.37013.9012 1.37013.9029
1.37013.2500EA 1600 SEK
1.37013.2500 1.37013.9012 1.37013.9029
Natriumvätekarbonat, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., JP, USP, BP för biofarmaseutisk produktion, SAFC®
Natriumvätekarbonat
Formel: NaHCO₃
MW: 84.01 g/mol
Smältpunkt: 270
Densitet: 2.159 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003528
CAS nummer: 144-55-8
EINECS: 205-633-8
Merck Index: 13,08655
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6b1b80d2afb3deab0c4ca836a921fcaad637890&vid=1163b37d9cf1c10fe0ed252e02a51fe12d6b50dd&prid=web&clid=SAPDAM