Natriumvätekarbonat, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS for analysis, Supelco®
Leverantör: Merck
Synonyms: Sodium bicarbonate
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06329.0500 1.06329.1000 1.06329.5000 1.06329.9050 1.06329.9025
1.06329.0500EA 605 SEK
1.06329.0500 1.06329.1000 1.06329.5000 1.06329.9050 1.06329.9025
Natriumvätekarbonat, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS for analysis, Supelco®
Natriumvätekarbonat
Formel: NaHCO₃
Smältpunkt: 270 °C
Densitet: 2,159 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003528
CAS nummer: 144-55-8
EINECS: 205-633-8
Merck Index: 13,08655
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6b1b80d2afb3deab0c4ca836a921fcaad637890&vid=1163b37d9cf1c10fe0ed252e02a51fe12d6b50dd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 96 g/l (20 °C)
Melting Point 270 °C (decomposition)
Molar Mass 84.01 g/mol
Bulk Density 1000 kg/m3
Vapor Pressure 8.3 hPa (30 °C)
Density 2.22 g/cm3 (20 °C)
pH 8.6 (50 g/l, H2O, 20 °C)