Natriumvätekarbonat 99.7-100.3% ACS
Leverantör: VWR Chemicals
0865-1KGEA 1850 SEK
0865-1KG 0865-2.5KG
Natriumvätekarbonat 99.7-100.3% ACS
Natriumvätekarbonat
Formel: NaHCO₃
Smältpunkt: 270 °C
Densitet: 2,159 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003528
CAS nummer: 144-55-8
EINECS: 205-633-8
Merck Index: 13,08655
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6b1b80d2afb3deab0c4ca836a921fcaad637890&vid=1163b37d9cf1c10fe0ed252e02a51fe12d6b50dd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Ammonium <0.0005%
Calcium ≤0.02%
Chloride ≤0.003%
Heavy metals (as Pb) ≤0.0005%
Insolubles ≤0.015%
Iron ≤0.001%
Magnesium ≤0.005%
Phosphate ≤0.001%
Potassium ≤0.005%
Purity 99.7 - 100.3%
Sulphur compounds ≤0.003%