Kaliumvätekarbonat, EMSURE® for analysis, Supelco®
Leverantör: Merck
Synonyms: Potassium bicarbonate
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04854.0500 1.04854.9025
1.04854.0500EA 1850 SEK
1.04854.0500 1.04854.9025
Kaliumvätekarbonat, EMSURE® for analysis, Supelco®
Kaliumvätekarbonat
Formel: KHCO₃
Smältpunkt: 292 °C
Densitet: 2,17 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011402
CAS nummer: 298-14-6
EINECS: 206-059-0
Merck Index: 13,07691
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 333 g/l (20 °C)
Molar Mass 100.12 g/mol
Bulk Density 900 - 1100 kg/m3
Density 2.17 g/cm3 (20 °C)
pH 8.0 - 8.6 (50 g/l, H2O, 20 °C)