Kaliumvätekarbonat, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, FCC, E501, SAFC®
Leverantör: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Synonyms: Potassium bicarbonate
1.04852.9029 1.04852.9500 1.04852.1000
1.04852.9029EA 0 SEK
1.04852.9029 1.04852.9500 1.04852.1000
Kaliumvätekarbonat, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, FCC, E501, SAFC®
Kaliumvätekarbonat
Formel: KHCO₃
MW: 100.12 g/mol
Smältpunkt: 292
Densitet: 2.17 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011402
CAS nummer: 298-14-6
EINECS: 206-059-0
Merck Index: 13,07691