Kaliumvätekarbonat ≥99%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Potassium bicarbonate
A12429.0C A12429.0E A12429.36
A12429.0CEA 7250 SEK
A12429.0C A12429.0E A12429.36
Kaliumvätekarbonat ≥99%
Kaliumvätekarbonat
Purity: 99% CAS No.: 298-14-6 Molecular Formula: KHCO3 Formula Weight: 100.12 Odour: Odourless Merck Reference: 14,7609 MDL No.: MFCD00011402
Formel: KHCO₃
MW: 100.12 g/mol
Smältpunkt: 292
Densitet: 2.17
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011402
CAS nummer: 298-14-6
EINECS: 206-059-0
Merck Index: 13,07691