Natriumkarbonat ≥97%, TECHNICAL
Leverantör: VWR Chemicals
|
Varning
|
Synonyms:
Calcined soda, Carbonic acid disodium salt
27754.360EA
1750
SEK
27754.360
27754.460
Natriumkarbonat ≥97%, TECHNICAL
Natriumkarbonat
Formel:
Na₂CO₃ Kokpunkt: 1600 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 854 °C Densitet: 2,53 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00003494 CAS nummer: 497-19-8 EINECS: 207-838-8 REACH: 01-2119485498-19 Merck Index: 14,08596 |
|
Specifikation testresultat
Assay (on anhydrous substance) | Min. 97 % |