Spatel, skedspatel
Leverantör: RSG
210.150 210.180 210.210 210.250
231-0436EA 690 SEK
231-0436 231-0437 231-0438 231-0439
Spatel, skedspatel
Spatlar
Rostfritt-stål ¹⁸/₁₀, antimagnetiskt. Universalsked för många olika ändamål.
  • Med runt handtag
  • Mycket god temperaturtålighet, autoklaverbar
  • God kemikalieresistens
  • Enkel att rengöra