VWR®, Antivibrationsplatta
Leverantör: VWR Collection
611-2536EA 0 SEK
611-2536 611-5275
VWR®, Antivibrationsplatta
Inredning Bord
Polerad granit. Fyra absorberande fötter dämpar överföringen av främmande vibrationer till denna platta, vilket gör den lämplig inte bara för vägning med hög precision, utan även för mikroskopi och annan liknande känslig instrumentering.
Weight: 44 kg