Kaliumkarbonat, vattenfri 99%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
|
Varning
|
A16625.0C
A16625.0E
A16625.36
A16625.0CEA
5325
SEK
A16625.0C
A16625.0E
A16625.36
Kaliumkarbonat, vattenfri 99%
Kaliumkarbonat
Purity: 99%
CAS No.: 584-08-7
Molecular Formula: CK2O3
Formula Weight: 138.21
Odour: Odourless
pH: 11,5-12,5
Melting Point: 891°
Beilstein Reference: 4267587
Merck Reference: 14,7619
MDL No.: MFCD00011382
Formel:
K₂CO₃ Smältpunkt: 891 °C Densitet: 2,29 Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00011382 CAS nummer: 584-08-7 EINECS: 209-529-3 Merck Index: 14,7619 |