Natriumcyanid, Supelco®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: 1-Dodecanesulphonic acid sodium salt
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.06437.1000 1.06437.9050
1.06437.1000EA 1060 SEK
1.06437.1000 1.06437.9050
Natriumcyanid, Supelco®
Sodium cyanide
Formel: CNNa
MW: 49,01 g/mol
Kokpunkt: 1496 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 563,9 °C
Densitet: 1,595 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003523
CAS nummer: 143-33-9
EINECS: 205-599-4
UN: 1689
ADR: 6.1,I
Merck Index: 13,08679