Kaliumcyanid, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS analysis_for, Supelco®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
MQ300
1.04967.0100
1.04967.1000
1.04967.9025
1.04967.0100EA
1500
SEK
1.04967.0100
1.04967.1000
1.04967.9025
Kaliumcyanid, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS analysis_for, Supelco®
Potassium cyanide
Formel:
KCN MW: 65.12 g/mol Kokpunkt: 1625 Smältpunkt: 634 Densitet: 1.55 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00011397 CAS nummer: 151-50-8 EINECS: 205-792-3 UN: 1680 ADR: 6.1 I Merck Index: 13,07709 |
Specifikation testresultat
Solubility | 716 g/l (25 °C) |
Melting Point | 634 °C |
Molar Mass | 65.12 g/mol |
Bulk Density | 750 kg/m3 |
Boiling Point | 1625 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | (20 °C) |
Density | 1.55 g/cm3 (20 °C) |
pH | 11 - 12 (20 g/l, H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 6.1 |
Hazard Class Description | Toxic Materials |