Slangkoppling, rak
Leverantör: KARTELL
70877 70878 70879
229-0732EA 275 SEK
229-0732 229-0733 229-0734
Slangkoppling, rak
Beslag och kopplingar
PP, vit.
  • Good mechanical strength and chemical resistance
  • Excellent thermal resistance, autoclavable
  • Conform to foodstuff regulations 90/128/CEE, 92/39/CEE and FDA 21 CFR
Med avsmalnande ändar för anslutning av slangar med olika innerdiametrar.