Lithium tetrafluoroborate, vattenfri 98%, ren
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Fara
223770100 223770500
ACRO223770100EA 1050 SEK
ACRO223770100 ACRO223770500
Lithium tetrafluoroborate, vattenfri 98%, ren
Lithium tetrafluoroborate
Formel: BF₄Li
Smältpunkt: 275 °C (dec.)
Densitet: 0,852 g/cm³
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011087
CAS nummer: 14283-07-9
EINECS: 238-178-9
UN: 3260
ADR: 8,II
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to grey Crystalline powder or crystals
Elemental Analysis ≥97.5 %