dinatriumtetraborat, vattenfri ≥98%, GPR RECTAPUR®
Leverantör: VWR Chemicals
Fara
Synonyms: Borax, Sodium tetraborate
27716.290EA 1550 SEK
27716.290 27716.368
dinatriumtetraborat, vattenfri ≥98%, GPR RECTAPUR®
dinatriumtetraborat
Formel: Na₂B₄O₇
Kokpunkt: 1575 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 742 °C
Densitet: 2,38 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00081185
CAS nummer: 1330-43-4
EINECS: 215-540-4
REACH: 01-2119490790-32
Merck Index: 12,08733
Order Now
Specifikation testresultat
Assay Min. 98 %
Water Max. 1.0%
Sulphate (SO4) Max. 150 ppm
Fe (Iron) Max. 40 ppm