1,4-Dioxan, LiChrosolv® för HPLC, Supelco®
Leverantör: Merck
Fara
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.03132.1000 1.03132.2500
1.03132.1000EA 5510 SEK
1.03132.1000 1.03132.2500
1,4-Dioxan, LiChrosolv® för HPLC, Supelco®
1,4-Dioxan
Formel: C₄H₈O₂
Kokpunkt: 101,1 °C (1013 hPa)
Densitet: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 12 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00006571
CAS nummer: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
UN: 1165
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03330
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df424642d4a7a96d2eebfb99cf9a2e6d128185d0&vid=37c3b8119f755f99624576b4e975000cbbb8349d&prid=web&clid=SAPDAM