1,5-Diazobicyclo[4.3.0]-5-nonene zS, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: DBN, 2,3,4,6,7,8-Hexahydropyrrolo[1,2-a]pyrimidine, 1,5-Diazabicyclo[4.3.0]-5-nonene
MQ200
8.03603.0025 8.03603.0100
8.03603.0025EA 880 SEK
8.03603.0025 8.03603.0100
1,5-Diazobicyclo[4.3.0]-5-nonene zS, Sigma-Aldrich®
1,5-Diazobicyclo[4.3.0]-5-nonene
Formel: C₇H₁₂N₂
MW: 124.19 g/mol
Kokpunkt: 110
Densitet: 1 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 94
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00005554
CAS nummer: 3001-72-7
EINECS: 221-087-3
UN: 3267
ADR: 8 II
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 124.18 g/mol
Boiling Point 110 °C (20 hPa)
Flash Point 94 °C
Refractive Index 1.519 (20 °C, 589 nm)
Density 1.04 g/cm3 (20 °C)