Metylcyklohexan, Supelco®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
66294-5ML
66294-1ML
66294-5MLEA
2400
SEK
66294-5ML
66294-1ML
Metylcyklohexan, Supelco®
Metylcyklohexan
Formel:
C₆H₁₁CH₃ MW: 98.19 g/mol Kokpunkt: 101 Smältpunkt: –126 °C Densitet: 0.7693 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: –4 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00001497 CAS nummer: 108-87-2 EINECS: 203-624-3 UN: 2296 ADR: 3 II Merck Index: 13,06074 |