Butylcyclohexane 99
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Varning
L08845.09 L08845.18
L08845.09EA 770 SEK
L08845.09 L08845.18
Butylcyclohexane 99
Butylcyclohexane
Purity: 99% CAS No.: 1678-93-9 Molecular Formula: C10H20 Formula Weight: 140.27 Flash Point: 50°(122°F) Refractive Index: 1.4410 Melting Point: -78° Boiling Point: 178-180° Beilstein Reference: 1900631 UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00001530
Formel: C₁₀H₂₀
MW: 140.27 g/mol
Kokpunkt: 178…180 °C
Smältpunkt: –78 °C
Densitet: 0.818
Flampunkt: 50 °C (122 °F)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00001530
CAS nummer: 1678-93-9
EINECS: 216-837-1
UN: 3295
ADR: 3 III