4-Metylcyklohexanon för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Varning
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20788.0100
8.20788.0500
8.20788.0100EA
901
SEK
8.20788.0100
8.20788.0500
4-Metylcyklohexanon för syntes, Sigma-Aldrich®
4-Metylcyklohexanon
Formel:
C₇H₁₂O Kokpunkt: 170 °C (1013 hPa) Smältpunkt: –41 °C Densitet: 0,92 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 48 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00001643 CAS nummer: 589-92-4 EINECS: 209-665-3 UN: 2297 ADR: 3,III |
Specifikation testresultat
Solubility | (20 °C) practically insoluble |
Melting Point | -41 °C |
Molar Mass | 112.17 g/mol |
Boiling Point | 169 - 171 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 20 hPa (65 °C) |
Flash Point | 48 °C |
Density | 0.92 g/cm3 (20 °C) |