Cyklopentan, Supelco®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: Pentamethylene
M-Clarity™ quality level = MQ100
29680-10ML 29680-5ML
29680-10MLEA 298 SEK
29680-10ML 29680-5ML
Cyklopentan, Supelco®
Cyklopentan
Formel: C₅H₁₀
MW: 70,13 g/mol
Kokpunkt: 49 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –93,3 °C
Densitet: 0,746 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: –41 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00001356
CAS nummer: 287-92-3
EINECS: 206-016-6
UN: 1146
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02769
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4dd230057521cc77c90840c7adfece9c74c0a3b1&vid=9cf6773ff4a3366d35087e189b16059c3c8a7a6a&prid=web&clid=SAPDAM