Cyklopentan för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18770.0100 8.18770.0500 8.18770.2500
8.18770.0100EA 314 SEK
8.18770.0100 8.18770.0500 8.18770.2500
Cyklopentan för syntes, Sigma-Aldrich®
Cyklopentan
Formel: C₅H₁₀
Kokpunkt: 49 °C (1013 hPa)
Densitet: 0,746 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: –41 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00001356
CAS nummer: 287-92-3
EINECS: 206-016-6
UN: 1146
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02769
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4dd230057521cc77c90840c7adfece9c74c0a3b1&vid=352021851b7701a448c5b11d43e94d925d03f802&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -93.3 °C
Molar Mass 70.13 g/mol
Boiling Point 49 °C
Vapor Pressure 346 hPa (20 °C)
Flash Point -42 °C
Refractive Index 1.4065 (20 °C)
Explosion Limit 1.5 - 8.7 %(V)
Density 0.75 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 380 °C