Cyklopentan för HPLC
Leverantör: Thermo Scientific
|
Fara
|
Synonyms:
Pentamethylene
44814.AK
44814.K2
44814.AKEA
1400
SEK
44814.AK
44814.K2
Cyklopentan för HPLC
Cyklopentan
CAS No.: 287-92-3
Molecular Formula: C5H10
Formula Weight: 70.14
Flash Point: -37°(-34°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.748
Refractive Index: 1.4060
Appearance: Colourless
Odour: Petrol-like
Melting Point: -95°
Boiling Point: 47-49°
Beilstein Reference: 1900195
Merck Reference: 14,2741
UN No.: 1146
MDL No.: MFCD00001356
For HPLC and Spectrophotometry
Formel:
C₅H₁₀ MW: 70,13 g/mol Kokpunkt: 47…49 °C Smältpunkt: –95 °C Densitet: 0,748 Flampunkt: –37 °C (–34 °F) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00001356 CAS nummer: 287-92-3 EINECS: 206-016-6 UN: 1146 ADR: 3,II Merck Index: 14,2741 |