Cyklohexan ≥99.5%, PESTINORM® för analys av bekämpningsmedelsrester
Leverantör: VWR Chemicals
Fara
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83658.320EA 885 SEK
83658.320 83658.290 83658.400
Cyklohexan ≥99.5%, PESTINORM® för analys av bekämpningsmedelsrester
Cyklohexan
Formel: C₆H₁₂
Kokpunkt: 81 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 7 °C
Densitet: 0,7785 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: –18 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003814
CAS nummer: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
UN: 1145
ADR: 3,II
REACH: 01-2119463273-41
Merck Index: 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=d1e7f75d9f2a944eb15a7740c5254588cc9a4e67&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.5 %
Evaporation residue Max. 5 ppm
Water Max. 0.02 %
Pesticide analysis (Lindane/ECD) Max. 5 ng/l