Cyklohexan ≥99.5%, HiPerSolv CHROMANORM® för HPLC
Leverantör: VWR Chemicals
Fara
Synonyms: Hexahydrobenzene, Hexamethylene
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83629.320EA 1065 SEK
83629.320 83629.290
Cyklohexan ≥99.5%, HiPerSolv CHROMANORM® för HPLC
Cyklohexan
Formel: C₆H₁₂
MW: 84,16 g/mol
Kokpunkt: 81 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 7 °C
Densitet: 0,7785 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: –18 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003814
CAS nummer: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
UN: 1145
ADR: 3,II
REACH: 01-2119463273-41
Merck Index: 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=d1e7f75d9f2a944eb15a7740c5254588cc9a4e67&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Assay (GC) Min. 99.50 %
Water Max. 0.0100 %
Non-volatile residue Max. 0.0005 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Transmittance (230 nm) Min. 75.0 %
Transmittance (240 nm) Min. 80.0 %
Transmittance (250 nm) Min. 98.0 %