tri-Kalcium ortofosfat
Leverantör: Roth Carl
8450.2 8450.3
ROTH8450.2EA 0 SEK
ROTH8450.2 ROTH8450.3
tri-Kalcium ortofosfat
tri-Kalcium ortofosfat
Formel: Ca₃(PO₄)₂
Densitet: 3,14 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00015984
CAS nummer: 7758-87-4
EINECS: 231-840-8
Merck Index: 12,01741