Natriumhydroxid 2 mol/l, EMPROVE® EXPERT för biofarmaseutisk produktion, SAFC®
Leverantör: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Fara
4.80512.9950 4.80512.9010 4.80512.9025 4.80512.1002
4.80512.9950EA 0 SEK
4.80512.9950 4.80512.9010 4.80512.9025 4.80512.1002
Natriumhydroxid 2 mol/l, EMPROVE® EXPERT för biofarmaseutisk produktion, SAFC®
Natriumhydroxid
Formel: NaOH
Kokpunkt: 109 °C (1013 hPa)
Densitet: ≤1,11 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003548
CAS nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II