Natriumhydroxid 20%, EMPROVE® EXPERT för biofarmaseutisk produktion low iron
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: Natronlut, Kaustik soda
4.80005.9916 4.80005.9200
4.80005.9916EA 0 SEK
4.80005.9916 4.80005.9200
Natriumhydroxid 20%, EMPROVE® EXPERT för biofarmaseutisk produktion low iron
Natriumhydroxid
Formel: NaOH
MW: 40 g/mol
Kokpunkt: 119…135 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 9…10 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003548
CAS nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627