Brij® 35 30% i vattenlösning, Millipore®
Leverantör: Merck
Synonyms: Brij® L23
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01894.0100 1.01894.1000
1.01894.0100EA 470 SEK
1.01894.0100 1.01894.1000
Brij® 35 30% i vattenlösning, Millipore®
Brij® 35
Formel: C₅₈H₁₁₈O₂₄
MW: 1199.56 g/mol
MDL Number: MFCD00080891
CAS nummer: 9002-92-0
EINECS: 500-002-6