Cyklohexan, LiChrosolv® för HPLC, Supelco®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.02827.1000
1.02827.2500
1.02827.1000EA
2490
SEK
1.02827.1000
1.02827.2500
Cyklohexan, LiChrosolv® för HPLC, Supelco®
Cyklohexan
Formel:
C₆H₁₂ Kokpunkt: 81 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 7 °C Densitet: 0,7785 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: –18 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00003814 CAS nummer: 110-82-7 EINECS: 203-806-2 UN: 1145 ADR: 3,II Merck Index: 13,02752 |