Brij® 35 10% i vattenlösning, Proteomics Grade
Leverantör: G Biosciences
Varning
DG003 DG004
DG003EA 4200 SEK
DG003 DG004
Brij® 35 10% i vattenlösning, Proteomics Grade
Brij® 35
Formel: C₅₈H₁₁₈O₂₄
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00080891
CAS nummer: 9002-92-0
EINECS: 500-002-6