4-Ethynyltoluene ≥98%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
|
Fara
|
Purity: 98%
CAS No.: 766-97-2
Molecular Formula: C9H8
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 49°(120°F)
Refractive Index: 1.5470
Odour: Pungent
Melting Point: ca 21°
Boiling Point: 168-170°
Beilstein Reference: 969653
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00008571
Formel:
C₉H₈ Kokpunkt: 168…170 °C Smältpunkt: ∼ 21 °C Densitet: 0,916 Flampunkt: 49 °C (120 °F) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00008571 CAS nummer: 766-97-2 UN: 3295 ADR: 3,III |