Brij® L23-SO-(AP) 30% (v/v) i vatten
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Varning
329580010 329581000 329580025
ACRO329580010EA 2625 SEK
ACRO329580010 ACRO329581000 ACRO329580025
Brij® L23-SO-(AP) 30% (v/v) i vatten
Previous name Brij® 35
Formel: (C₂₀H₄₂O₅)n
Densitet: 1,03 g/cm³
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00043063
CAS nummer: 9002-92-0
EINECS: 500-002-6
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Clear colorless Jelly substance
Assay 29 to 31 %