TAPS (3-(tris(hydroxymethyl)methylamino)propane-1-sulphonic acid) 99+% för biokemi
Leverantör: Thermo Scientific
Synonyms: 3-{[2-Hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl]amino}-1-propanesulphonic acid, N-Tris(hydroxymethyl)methyl-3-aminopropanesulphonic acid
327801000 327800250
ACRO327801000EA 1375 SEK
ACRO327801000 ACRO327800250
TAPS (3-(tris(hydroxymethyl)methylamino)propane-1-sulphonic acid) 99+% för biokemi
TAPS (3-(tris(hydroxymethyl)methylamino)propane-1-sulphonic acid)
Formel: C₇H₁₇NO₆S
MW: 243,28 g/mol
Smältpunkt: 240 °C (dec.)
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007538
CAS nummer: 29915-38-6
EINECS: 249-954-1
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
UV at 280 nm A: ≤0.02
pH 5 to 6.5 (1 % in water at 25°C)
Titration with NaOH ≥99 %