Cyklohexan för analys av bekämpningsmedelsrester
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Fara
Synonyms: Hexahydrobenzene, Hexamethylene
326590010 326590025
ACRO326590010EA 1200 SEK
ACRO326590010 ACRO326590025
Cyklohexan för analys av bekämpningsmedelsrester
Cyklohexan
Formel: C₆H₁₂
MW: 84.16 g/mol
Kokpunkt: 81
Smältpunkt: 6.5 °C
Densitet: 0.77 g/cm³
Flampunkt: –18 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003814
CAS nummer: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
UN: 1145
ADR: 3 II
Merck Index: 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=d1e7f75d9f2a944eb15a7740c5254588cc9a4e67&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.02 %
GC (ECD) Passes test, (NPD) Passes test, (FID) Passes test
Residue after evaporation ≤2 ppm