Cyclopropylamine för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18017.0010 8.18017.0100
8.18017.0010EA 465 SEK
8.18017.0010 8.18017.0100
Cyclopropylamine för syntes, Sigma-Aldrich®
Cyclopropylamine
Formel: C₃H₇N
Kokpunkt: 49 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –10 °C
Densitet: 0,8131 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 1 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00001301
CAS nummer: 765-30-0
EINECS: 212-142-2
UN: 2733
ADR: 3 (8),II
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -10 °C
Molar Mass 57.09 g/mol
Boiling Point 49 - 50 °C
Flash Point 1 °C
Refractive Index 1.4206 (20 °C, 589 nm)
Density 0.82 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 275 °C